Learn More
4-(1-Pirrolidinil)piridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11496876
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11496876 5 g 5 g
11406886 25 g 25 g
11416886 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11496876 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23989.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2456-81-7 | C9H12N2 | 148.209 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2456-81-7
Fórmula molecular C9H12N2
Peso molecular (g/mol) 148.209
Número MDL MFCD00006415
Clave InChI RGUKYNXWOWSRET-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-pyrrolidinopyridine, 4-pyrrolidin-1-yl pyridine, 4-1-pyrrolidinyl pyridine, pyridine, 4-1-pyrrolidinyl, 4-pyrrolidin-1-yl-pyridine, 4-pyrrolidinylpyridine, 1-4-pyridyl pyrrolidine, zlchem 148, 4-pyrrolidinepyridine, 4-pyrrollidinopyridine
PubChem CID 75567
Nombre IUPAC 4-pirrolidin-1-ilpiridina
SMILES C1CCN(C1)C2=CC=NC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine
Punto de fusión 54°C to 58°C
Punto de ebullición 171°C to 173°C (21 mmHg)
Temperatura de inflamación 142°C (287°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN2923
Beilstein 472443
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.21
Porcentaje de pureza 98%