Learn More
4-(1-Metil-4-piperidinilmetoxi)anilina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15479017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15479017 250 mg 250 miligramos
15469017 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15479017 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52351.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 902454-26-6 | C13H20N2O | 220.316 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 902454-26-6
Fórmula molecular C13H20N2O
Peso molecular (g/mol) 220.316
Número MDL MFCD09909628
Clave InChI WZRKMUXDLMLRJV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-1-methylpiperidin-4-yl methoxy aniline, 4-1-methyl-4-piperidinylmethoxy aniline, 4-1-methylpiperidin-4-yl methoxy phenylamine, 4-1-methyl-piperidin-4-ylmethoxy-phenylamine, 4-1-methyl-piperidin-4-ylmethoxy-phenyl amine, 4-1-methyl-4-piperidinyl methoxy benzenamine
PubChem CID 11564798
Nombre IUPAC 4-[(1-metilpiperidin-4-il)metoxi]anilina
SMILES CN1CCC(CC1)COC2=CC=C(C=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1-Methyl-4-piperidinylmethoxy)aniline
Cantidad 250 mg
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.31
Porcentaje de pureza 96%