Learn More
(3S)-3-[4-[(5-Bromo-2-clorofenil)metil]fenoxi]tetrahidrofurano, TRC
Código de producto. 30138414
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138414 25 g 25 g
30137526 50 g 50 g
17913815 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138414 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68075525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 915095-89-5
Fórmula molecular C17H16BrClO2
Peso molecular (g/mol) 367.66
Sinónimo Furan, 3-[4-[(5-bromo-2-chlorophenyl)methyl]phenoxy]tetrahydro-, (3S)- (9CI, ACI), (3S)-3-[4-[(5-Bromo-2-chlorophenyl)methyl]phenoxy]tetrahydrofuran (ACI), (3S)-3-[4-[(5-Bromo-2-chlorophenyl)methyl]phenoxy]oxolane, (S)-3-(4-(5-Bromo-2-chlorobenzyl)phenoxy)tetrahydrofuran, (S)-4-Bromo-1-chloro-2-(4-tetrahydrofuran-3-yloxy-benzyl)-benzene, Empagliflozin Impurity I, (S)-3-(4-(5-Bromo-2-chlorobenzyl)phenoxy)tetrahydrofuran;
Nombre IUPAC (3S)-3-[4-[(5-bromo-2-clorofenil)metil]fenoxi]oxoxolano
SMILES Clc1ccc(Br)cc1Cc2ccc(O[C@H]3CCOC3)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3S)-3-[4-[(5-Bromo-2-chlorophenyl)methyl]phenoxy]tetrahydrofuran
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H16BrClO2/c18-14-3-6-17(19)13(10-14)9-12-1-4-15(5-2-12)21-16-7-8-20-11-16/h1-6,10,16H,7-9,11H2/t16-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.0022