Learn More
3M™ Cinturones para respirador purificador de aire forzado serie TR de Versaflo™
Tienda 3M ProductosDescripción
- El TR-325 es un cinturón de malla económico y fácil de usar para usar con el respirador purificador de aire forzado 3M™ Versaflo™ TR-300 .
- El TR-326 es un cinturón de cuero duradero para usar con el respirador purificador de aire3M™ Versaflo™ TR-300 y el respirador purificador de aire forzado Speedglas™ TR-300-SG.
- El TR-327 es un cinturón de vinilo económico y fácil de usar para usar con el respirador purificador de aire forzado 3M™ Versaflo™/Speedglas™ TR-300.
- 3M Catálogo# TR-325 , 3M Catálogo# TR-326 , 3M Catálogo# TR-327
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Reutilizables |
| Material | Vinilo |
| Tipo de producto | Correa |
| Para utilizar con (aplicación) | Entorno de trabajo de alta resistencia |
| Para utilizar con (equipo) | Respiradores purificadores de aire eléctricos Tr-300 Versaflo™ y Speedglas™ |
| Modelo | TR-327 |
| Longitud (imperial) | 62,2 in |
| Longitud (métrico) | 158 cm |