Learn More
3M™ Accesorio respirador purificador de aire forzado Versaflo™ serie TR-600, inhibidor de chispas
Código de producto. 15589295 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15589295 2/caja paquete de 2
1 options
Código de producto. 15589295 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100035845
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.00€
    23.62€ / paquete de 2
    Ahorro 12.38€
    34% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Para su uso con el respirador purificador de aire eléctrico Versaflo™ Serie TR-600.
  • El inhibidor de chispas TR662- se usa con todos los filtros y cartuchos de la serie TR-600
  • Protege los filtros y cartuchos de la serie TR-6000 de posibles daños por chispas
  • Actúa como prefiltro capturando partículas más grandes que obstruirían el filtro principal
  • La aplicación flexible como la de TR-662 puede usarse con prefiltro TR-6600
  • Reduce los costes operativos porque prolonga la vida útil de los filtros y cartuchos de la serie TR-6000
  • Color: Plata
  • 3M Catálogo# TR-662
Aplicaciones:
Asistencia sanitaria
Certifications
Aprobado por el NIOSH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Plata
Desechables Reutilizables
Tipo de producto Inhibidor de chispas
Para utilizar con (aplicación) Asistencia sanitaria
Para utilizar con (equipo) Sistema de respirador purificador de aire eléctrico Versaflo™ serie TR-600
Modelo TR-662
Cantidad 2/caja