Learn More
3M™ Collares interiores de la serie Versaflo™ M-400
Código de producto. 15770068 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Cubiertas del casco M-400
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15770068 Cubiertas del casco M-400 cada uno
1 options
Código de producto. 15770068 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100137832
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.00€
    53.65€ / paquete de 1
    Ahorro 18.35€
    25% Descuento
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
El cuello interior se cierra con cremallera en todas las cubiertas de la serie Versaflo™ M, y proporciona un sello respiratorio cómodo para los cascos de la serie M-400.
  • El collar interior M-444 es una parte requerida de un sistema M400.
  • 3M Catálogo# M-444
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Color Negro
Desechables Reutilizables
Tipo de producto Cuello interior
Para utilizar con (aplicación) Limpieza, electricidad, mantenimiento de instalaciones, pintura, lijado, soldadura
Para utilizar con (equipo) Cubiertas del casco M-400
Modelo M-444
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.