Learn More
3M™ Sello facial resistente a las llamas Versaflo™ para respirador purificador de aire forzado de las series M-100 y M-300
Código de producto. 15710078 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Versaflo™ series M-100 y M-300
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15710078 Versaflo™ series M-100 y M-300 paquete de 5
1 options
Código de producto. 15710078 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100137903
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    201.00€
    132.91€ / paquete de 5
    Ahorro 68.09€
    33% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
Para su uso con los sistemas de respirador purificador de aire forzado de las series M-100 y M-300.
  • Material: Poliéster resistente a las llamas
  • N.º de catálogo de 3M M-937
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Desechables Reutilizables
Material Poliéster
Tipo de producto Ajuste a la cara
Para utilizar con (aplicación) Limpieza, electricidad, mantenimiento de instalaciones, pintura, lijado, soldadura
Para utilizar con (equipo) Versaflo™ series M-100 y M-300
Incluye Correas de tejido de 4 puntos, visera
Modelo M-937