Learn More
3M™ Protector transparente extraíble para la capucha y los cubrecabezas Versaflo™ serie S grandes
Código de producto. 15759017 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Protector de visor extraíble; mediana/grande
Código de producto.
15759017 Protector de visor extraíble; mediana/grande
1 options
Código de producto. 15759017 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000042683
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.00€
    33.59€ / paquete de 10
    Ahorro 15.41€
    31% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
El protector de visor extraíble protege las capuchas y las cubiertas para la cabeza de contaminantes y rayones. Solo para su uso con conjuntos grandes.
  • Protector transparente para la capucha
  • Protege de contaminantes y arañazos
  • N.º de catálogo de 3M S-920L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Desechables Reutilizables
Tipo de producto Cubierta de la lente
Tamaño L
Para utilizar con (aplicación) Protege el visor de contaminantes y arañazos
Para utilizar con (equipo) Cubrecabezas y capuchas grandes, S133L, S133LB, S333L, S433L, S533L
Modelo S-920 L