Learn More
3M™ Cubierta de ajuste de flujo de aire Versaflo™ para suspensión de cabeza Premium
Código de producto. 11745284 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Suspensión de cabeza Premium S-950
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
11745284 Suspensión de cabeza Premium S-950 cada uno
1 options
Código de producto. 11745284 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000000157
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.25€
    11.20€ / paquete de 1
    Ahorro 3.05€
    21% Descuento
 Artículo restringido
La cubierta se utiliza para ajustar la ubicación del flujo de aire en la campana extractora acoplándose al extremo del tubo de respiración. Para su uso con la suspensión de cabeza S-950 Premium.
  • Para su uso con la suspensión de cabezal S-950 Premium
  • Al conectarse al extremo del tubo de respiración, el anillo permite al usuario ajustar la ubicación del flujo de aire en la campana extractora
  • 3M Catálogo# S-955
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad OSHA
Desechables Reutilizables
Tipo de producto Tapa de ajuste de flujo de aire
Para utilizar con (equipo) Suspensión de cabeza Premium S-950
Modelo S-955