Learn More
3M™ Paquetes de baterías TR-300 y TR-600 PAPR
Código de producto. 15549305
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Respirador purificador de aire eléctrico Versaflo Serie TR-300
Respirador purificador de aire eléctrico Versaflo serie TR-300
Respirador purificador de aire eléctrico Versaflo serie TR-600
Color:
Azul, gris
Negro
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Duración de la batería:
4-6 h
8-12 h
De 8 a 18 h
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Color unitSize Duración de la batería
15549305 Respirador purificador de aire eléctrico Versaflo serie TR-600 Azul, gris cada uno -
11793896 Respirador purificador de aire eléctrico Versaflo Serie TR-300 Negro cada uno 4-6 h
11703906 Respirador purificador de aire eléctrico Versaflo serie TR-300 Negro 1 PCS 8-12 h
15589255 Respirador purificador de aire eléctrico Versaflo serie TR-600 Azul, gris cada uno De 8 a 18 h
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15549305 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000144501
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Elija entre una selección de baterías recargables de iones de litio para los sistemas de PAPR TR-300 o TR-600.
  • Paquetes de baterías recargables
  • Iones de litio
  • Tiempo de funcionamiento prolongado para filtros y cartuchos
Los paquetes de baterías se deben utilizar de acuerdo con el manual de instrucciones, las advertencias y las limitaciones que acompañan a cada producto
Compliance
Aprobado por la NIOSH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Batería, tipo Iones de litio
Color Azul, gris
Tipo de producto Paquete de baterías
Para utilizar con (aplicación) Suministro de energía para sistemas de respiradores purificadores de aire eléctricos
Para utilizar con (equipo) Respirador purificador de aire eléctrico Versaflo serie TR-600
Modelo TR-630
Tiempo de recarga < 3 h
Peso (imperial) 2 lb
Peso (métrico) 0,918 kg