Descripción
El conjunto de arnés de cabeza 3M™ 7581, componente del sistema de protección respiratoria, funciona con máscaras faciales medias 3M 7501, 7502 y 7503 (todas se venden por separado).
- Pieza de repuesto 3M aprobada
- Diseñado para su uso con los respiradores reutilizables de máscara facial completa 3M Ultimate FX (se venden por separado)
- El conjunto de arnés de cabeza puede prolongar la vida útil de la máscara
- Es fácil de poner y fácil de cambiar
- La pieza reemplazable puede suponer un ahorro en los costes de los equipos respiratorios
- N.º de catálogo de 3M 7581
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Conjunto de arnés de cabeza |
| Para utilizar con (aplicación) | Demolición, mantenimiento de instalaciones, molienda, lijado, soldadura |
| Para utilizar con (equipo) | Respirador de media máscara 7501, 7502 y 7503 |
| Modelo | 7581 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 16,4 x 11,4 x 7,3 pulg (41,6 x 28,9 x 18,5 cm) |
| Longitud (imperial) | 16,4 in |
| Longitud (métrico) | 41,6 cm |
| Anchura (imperial) | 11,4 in |
| Anchura (métrico) | 28,9 cm |
| Altura (imperial) | 7,3 in |
| Mostrar más |