Learn More
3M™ Accesorios y piezas de repuesto para máscaras completas de la serie 6000, conjunto de arnés de cabeza
Tienda 3M ProductosDescripción
- Pieza de repuesto 3M aprobada
- Diseñado para las máscaras completas de la serie 3M 6000 (se venden por separado)
- El arnés de cabeza mantiene la máscara contra la cara
- N.º de catálogo de 3M 6897
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Conjunto de arnés de cabeza |
| Para utilizar con (aplicación) | Demolición, mantenimiento de instalaciones, molienda, lijado, soldadura |
| Para utilizar con (equipo) | Máscara completa 6700, 6800, 6900 |
| Modelo | 6897 |