Descripción
Requires
Cartuchos y/o filtros compatibles (se venden por separado). Compatible con la serie de filtros 2000 y 7093 y los cartuchos de la serie 6000.
- No se necesitan retenedores ni piezas adicionales para conectar filtros, cartuchos o la doble vía
- El material de la máscara es suave y ligero. Tiene cintas para la cabeza fáciles de usar
- Lente grande con revestimiento resistente a arañazos
- 3M Catálogo# 6700 , 3M Catálogo# 6800 , 3M Catálogo# 6900
Estos productos de seguridad se deben utilizar de acuerdo con la normativa de OSHA (agencia de salud y seguridad ocupacional estadounidense) y las instrucciones de usuario, las advertencias y las limitaciones que acompañan a cada producto. El uso incorrecto puede provocar enfermedad o la muerte.
Certifications
Aprobado por el NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y la Salud Ocupacional estadounidense) para los respiradores de aire de presión negativa 3M, respiradores de doble vía de presión positiva y algunos EPR 3M (con adaptador DIN).
Compliance
Aprobado por el NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y la Salud Ocupacional estadounidense) para los respiradores de aire de presión negativa 3M, respiradores de doble vía de presión positiva y algunos EPR 3M (con adaptador DIN).
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | NIOSH, ANSI Z87.1-2010 |
| Tipo de conexión | Bayoneta |
| Material | Silicona, Elastómero termoplástico |
| Tipo de producto | Mascarilla facial completa |
| Formato | Medio |
| Para utilizar con (aplicación) | Montaje, limpieza, demolición, mantenimiento de instalaciones, molienda, operación con máquinas, pintura, remediación, lijado, soldadura |
| Para utilizar con (equipo) | Cartucho serie 3M™ 6000, filtro serie 2000, 2200, 7000 o 5000, o sistema de doble vía 3M™ |
| Incluye | Lente grande con revestimiento duro resistente a los arañazos |
| Modelo | 6800 |
| Tipo de suspensión | 4 puntos |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.