Learn More
Thermo Scientific™ Placas de polipropileno de fondo cónico de 384 pocillos
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10274021
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Natural
Negro
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Forma del pocillo:
Base cónica y cuadrada (pocillo V)
Base redonda y cuadrada (pocillo U)
Cuadrada
Cuadrado con fondo redondo
Fit for Purpose:
Certificado de calidad
Tamaño de la unidad:
120 PCS
paquete de 120
paquete de 80
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Esterilidad Forma del pocillo Fit for Purpose Tamaño de la unidad
10274021 Natural No estéril Cuadrada Certificado de calidad paquete de 120
10139301 Natural Estéril Base redonda y cuadrada (pocillo U) Certificado de calidad paquete de 120
10427181 Blanco No estéril Cuadrada Certificado de calidad 120 PCS
10742563 Negro No estéril Cuadrada Certificado de calidad paquete de 120
10383072 Azul No estéril Cuadrada Certificado de calidad paquete de 120
10283483 Negro Estéril Base cónica y cuadrada (pocillo V) Certificado de calidad paquete de 80
10572475 Natural Estéril Cuadrada Certificado de calidad paquete de 80
10090263 Negro No estéril Cuadrada Certificado de calidad paquete de 80
10765584 Natural No estéril Cuadrado con fondo redondo Certificado de calidad paquete de 80
10726554 Blanco Estéril Base cónica y cuadrada (pocillo V) Certificado de calidad paquete de 80
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 10274021 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 264573
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1430.00€
    1206.00€ / paquete de 120
    Ahorro 224.00€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Reduzca los costes de almacenamiento de compuestos para aplicaciones que requieren volúmenes pequeños. La capacidad de unión más baja del polipropileno hace que el ADN o las proteínas no se adhieran. Esto permite una recuperación de muestras completa.
Reduzca los costes de almacenamiento de compuestos para aplicaciones que requieren volúmenes pequeños. Las placas de polipropileno de fondo cónico de 384 pocillos Thermo Scientific™ tienen una capacidad de unión más baja, por lo que el ADN o las proteínas no se adherirán. Esto permite una recuperación de muestras completa. Soportan temperaturas desde -80 °C hasta +121 °C; disponibles en una amplia variedad de colores que facilitan la rápida identificación de las placas de almacenamiento.
  • Los pocillos de fondo cónico permiten una recuperación óptima de las muestras
  • Los pocillos cuadrados con fondo redondo minimizan la absorción (por capilaridad)
  • La variedad de colores permite una fácil identificación de las placas de almacenamiento
  • Resistencia química al DMSO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras No disponible
Certificaciones/conformidad Certificada como libre de ARNasa y ADNasa Compatible con ANSI
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
Descripción 384-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates
matriz, red, conjunto 16 x 24
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Envase 120 cajas
Tipo de enlace PP de baja unión
Línea de productos Nunc
Color Natural
Tipo de producto Microplaca
Para utilizar con (equipo) Selladores térmicos ALPS, Multidrop Combi, centrífugas, ultracongeladores, manipuladores de líquidos
Material Polipropileno
Volumen del pocillo (métrico) 120 μl
N.° de pocillos 384
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Forma del pocillo Cuadrada
Sin ADNasa Sí
Para utilizar con (aplicación) Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation
Características ecológicas ACT Ecolabel (Gold)
N.º por caja 120
N.° por paquete 20
Cantidad 120/caja
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Sin ARNasa Sí
Fit for Purpose Certificado de calidad
Plate Size ANSI/ SLAS Standard