Descripción
Utilice estos tubos para todas las aplicaciones de biología molecular, química clínica y bioquímica. El tubo de microcentrífuga de polipropileno Eppendorf™ 3810X ofrece comodidad y fiabilidad para la preparación de muestras, la centrifugación y el almacenamiento.
- Fabricado exclusivamente con polipropileno ultrapuro de alta calidad, que cumple con las directrices de la FDA 21 CFR § 177.1520 (polímeros de olefina) y 21 CFR § 178.2010 (antioxidantes y estabilizadores para polímeros)
- El tapón del tubo es fácil de abrir y cerrar, por lo que ofrece un funcionamiento mucho más ergonómico
- El polipropileno proporciona una alta resistencia a productos químicos, tensión mecánica y temperaturas extremas
- g-Safe™: Con su excelente estabilidad de centrifugación de hasta 30 000 × g, se evita la pérdida de muestras debido a una rotura del tubo y proporciona seguridad adicional cuando se trabaja con muestras peligrosas
- Fabricados sin utilizar agentes deslizantes, plastificantes ni biocidas: sustancias que han demostrado filtrarse de los consumibles de plástico a la muestra y afectar negativamente a los resultados de los bioensayos
- Con graduaciones para la verificación sencilla del volumen pipeteado
- Funcionalidad garantizada de – 86 a + 100 °C
- Esterilizable en autoclave cuando está abierto (121 °C, 20 min)
- Disponible con certificado por lote Eppendorf Quality y PCR Clean
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de tapón | Plano, mate |
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Capacidad (métrico) | 1,5 ml |
| Color | Transparente |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Los tubos Eppendorf 3810X, fáciles de abrir y cerrar de forma segura, ofrecen comodidad y fiabilidad para la preparación, la centrifugación y el almacenamiento de muestras |
| N.° por paquete | 1000/paq. |
| Intervalo de temperatura (imperial) | -122,8 °F a +212 °F |
| Mostrar más |