Descripción
Utilice estos tubos para todas las aplicaciones de biología molecular, química clínica y bioquímica. El tubo de microcentrífuga de polipropileno Eppendorf™ 3810X ofrece comodidad y fiabilidad para la preparación de muestras, la centrifugación y el almacenamiento.
El diseño de apertura y cierre fáciles de los tubos Eppendorf Tubes™ 3810X permite un uso cómodo, ergonómico y fiable con una sola mano.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 1,5 ml |
| Color | Transparente |
| Material | Polipropileno |
| N.° por paquete | 1000 Pk. |
| Intervalo de temperatura (imperial) | -122,8 °F a +212 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -86 °C a +100 °C |
| Esterilidad | No estéril |
| Grado de pureza o calidad | Limpio para PCR |
| Graduated | Sí |
| Mostrar más |