Learn More
Skytec™ 3530V - Respirador desechable con forma de copa preformada y válvula P3
Tienda Skytec ProductosDescripción
- Respirador ligero con forma de copa
- Ajuste de la correa para la cabeza en cuatro puntos
- El puente nasal preformado elimina la necesidad de ajustes regulares
- Medios de filtro electrostáticos
- Elástico suave al tacto
- Sello de cara interior de espuma de PVC
- Cumple con la norma EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR
- La válvula de exhalación de perfil bajo ayuda a reducir la acumulación de calor y humedad.
Especificaciones
Especificaciones
| Factor de protección asignado (APF) | 20 |
| Certificaciones/conformidad | CE III, UKCA, EN 149:2000 + A1:2009 FFP3 NR |
| Color | Blanco |
| Design Type | Copa/moldeado |
| Desechables | Un solo uso |
| Tipo de filtro | FFP3 |
| Material | Polipropileno |
| Tipo de producto | Respirador para partículas de uso general |
| Tamaño | Talla única |
| Con válvula de exhalación | Sí |
| Mostrar más |