Learn More
Skytec™ 3530 - Respirador desechable de copa preformada P3
Código de producto. 30242992 Tienda Skytec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5/Pk.
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30242992 5/Pk. paquete de 5
1 options
Código de producto. 30242992 Proveedor Skytec™ N.º de proveedor ASR35300AZ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.95€
    31.57€ / paquete de 5
    Ahorro 10.38€
    24% Descuento
Fecha estimada de envoi: 06-10-2026
Los respiradores desechables SERIE 3500 ofrecen un nivel de protección excepcional demostrado al realizar pruebas de ajuste facial. Tener un medio filtrante electrostático permite una baja resistencia a la respiración y una capa exterior liviana mantiene una forma excelente.
  • Respirador ligero con forma de copa
  • Ajuste de la correa para la cabeza en cuatro puntos
  • El puente nasal preformado elimina la necesidad de ajustes regulares
  • Medios de filtro electrostáticos
  • Elástico suave al tacto
  • Sello de cara interior de espuma de PVC
  • Cumple con la norma EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR
  • La válvula de exhalación de perfil bajo ayuda a reducir la acumulación de calor y humedad.
Especificaciones
Tipo de aerosol R - Algo resistente al aceite
Factor de protección asignado (APF) 20
Certificaciones/conformidad CE III, UKCA, Directiva de dispositivos médicos del Reino Unido: 93/42/CEE y 2007/47/CE, Reglamento de dispositivos médicos de la UE: 2017/745, EN 149:2000 + A1:2009 FFP3 NR
Color Blanco
Design Type Copa/moldeado
Desechables Un solo uso
Tipo de filtro FFP3
Material Polipropileno
Tipo de producto Respirador para partículas de uso general
Tamaño Talla única
Con válvula de exhalación No
Material de la capa de filtración Polipropileno fundido soplado, polietileno
Material de la correa de la cabeza Caucho sintético sin látex
Material de la pieza nasal PVC
Cantidad 5/Pk.