Learn More
Lactase Antibody (CL14164) [Janelia Fluor« 646], Novus Biologicals Biologicals™
Código de producto. 30531016 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Código de producto. Cantidad
30531016 0.1 mL
1 options
Código de producto. 30531016 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP344274JF646
Mouse Monoclonal Antibody
Lactase Monoclonal antibody specifically detects Lactase in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Lactase
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CL14164
Conjugado Janelia Fluor 646
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 3.2.1, LAC, lactase, Lactase-glycosylceramidase, lactase-phlorizin hydrolase, LPH1, LPHlactase-phlorizin hydrolase-1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was generated using a synthetic peptide of P09848, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cellular Signaling, metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3938
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2b