missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IGFBP-2 Antibody (CL13563) [DyLight 405], Novus Biologicals™

Código de producto. 30524706 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30524706 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30524706 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP343841V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IGFBP-2 Monoclonal antibody specifically detects IGFBP-2 in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IGFBP-2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CL13563
Conjugado DyLight 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BP2, IBP2, IBP-2, IGF-binding protein 2, IGFBP-2, IGF-BP53, insulin-like growth factor binding protein 2 (36kD), insulin-like growth factor binding protein 2, 36kDa, insulin-like growth factor-binding protein 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was generated using a synthetic peptide of P18065, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cytokines and Growth Factors, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3485
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.