missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HLA G Antibody (mem-G/9) [Biotin], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30522558 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30522558 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30522558 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP343580B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HLA G Monoclonal antibody specifically detects HLA G in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Immunohistochemistry,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HLA G
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon mem-G/9
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen b2 microglobulin, HLA class I histocompatibility antigen, alpha chain G, HLA class I molecule, HLA G antigen, HLA-6.0, HLAG, HLA-G, HLA-G histocompatibility antigen, class I, G, major histocompatibility complex, class I, G, MHC class I antigen G, MHC class Ib antigen, MHC-G, mutant MHC class I antigen, mutant MHC class Ib antigen, sHLA-G, Soluble HLA class I histocompatibility antigen, alpha chain G
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno The original antibody was generated by immunizing mice with native, properly folded, beta-2-microglubulin (b2m)-associated HLA G. (Uniprot# P17693)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Autoimmune Diseases, Cancer, Developmental Biology, Immunology, Inflammation, Innate Immunity, Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3135
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.