missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytochrome P450 2D6 Antibody (2C1) [FITC], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30519110 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30519110 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30519110 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP342954F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cytochrome P450 2D6 Monoclonal antibody specifically detects Cytochrome P450 2D6 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cytochrome P450 2D6
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 2C1
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen CPD6P450DB1, CYP2D, CYP2D7AP, CYP2D7BP, CYP2D7P2, CYP2D8P2, CYP2DL1, CYPIID6, cytochrome P450 2D6, cytochrome P450, family 2, subfamily D, polypeptide 6, cytochrome P450, family 2, subfamily D, polypeptide 7 pseudogene 2, cytochrome P450, family 2, subfamily D, polypeptide 8 pseudogene 2, cytochrome P450, subfamily II (debrisoquine, sparteine, etc., -metabolising), cytochrome P450, subfamily IID (debrisoquine, sparteine, etc., cytochrome P450, subfamily IID (debrisoquine, sparteine, etc., -metabolising), cytochrome P450, subfamily IID (debrisoquine, sparteine, etc., -metabolizing), Cytochrome P450-DB1, Debrisoquine 4-hydroxylase, EC 1.14.14.1, flavoprotein-linked monooxygenase, -metabolizing)-like 1, MGC120389, MGC120390, microsomal monooxygenase, P450C2D, P450-DB1, polypeptide 6, polypeptide 7 pseudogene 2, polypeptide 8 pseudogene 2, xenobiotic monooxygenase
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno cytochrome P450, family 2, subfamily D, polypeptide 6 - (Uniprot# P10635)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cardiovascular Biology, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1565
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.