Learn More
CD1d Antibody (1E3) [Janelia Fluor« 669], Novus Biologicals Biologicals™
Código de producto. 30518668 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30518668 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30518668 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP342939JF669
Mouse Monoclonal Antibody
CD1d Monoclonal antibody specifically detects CD1d in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD1d
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1000
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen antigen-presenting glycoprotein CD1d, CD1A, CD1d antigen, CD1D antigen, d polypeptide, CD1d molecule, differentiation antigen CD1-alpha-3, HMC class I antigen-like glycoprotein CD1D, MGC34622, R3, R3G1, T-cell surface glycoprotein CD1d, thymocyte antigen CD1D
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno CD1d molecule - (Uniprot# P15813)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Alzheimers Research, B Cell Development and Differentiation Markers, Cellular Markers, Mitotic Regulators, Myeloid derived Suppressor Cell, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 912
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1