missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

eIF3K Antibody [CoraFluorÖ 1], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30517968 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30517968 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30517968 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338633CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

eIF3K Polyclonal antibody specifically detects eIF3K in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno eIF3K
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen ARG134, eIF3k, EIF3-p28, EIF3S12eIF-3 p28, Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit 12, eukaryotic translation initiation factor 3 subunit K, eukaryotic translation initiation factor 3, subunit 12, eukaryotic translation initiation factor 3, subunit K, HSPC029, M9, MSTP001, muscle specific, Muscle-specific gene M9 protein, PLAC24, PLAC-24, PLAC-24eIF-3 p25, PRO1474, PTD001
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-218 of human eIF3K (NP_037366.1).,, Sequence:, MAMFEQMRANVGKLLKGIDRYNPENLATLERYVETQAKENAYDLEANLAVLKLYQFNPAFFQTTVTAQILLKALTNLPHTDFTLCKCMIDQAHQEERPIRQILYLGDLLETCHFQAFWQALDENMDLLEGITGFEDSVRKFICHVVGITYQHIDRWLLAEMLGDLSDSQLKVWMSKYGWSADESGQIFICSQEESIKPKNIVEKIDFDSVSSIMASSQ
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27335
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.