Learn More
CHERP Antibody [CoraFluorÖ 1], Novus Biologicals Biologicals™
Código de producto. 30517458 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30517458 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30517458 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338614CL1
Rabbit Polyclonal Antibody
CHERP Polyclonal antibody specifically detects CHERP in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CHERP
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen calcium homeostasis endoplasmic reticulum protein, DAN16, DAN26, ERPROT 213-21, ERPROT213-21, protein with polyglutamine repeat, SCAF6, SRA1, SR-related CTD associated factor 6, SR-related CTD-associated factor 6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 650-750 of human CHERP (NP_006378.3).,, Sequence:, LPAGLMAPLVKLEDHEYKPLDPKDIRLPPPMPPSERLLAAVEAFYSPPSHDRPRNSEGWEQNGLYEFFRAKMRARRRKGQEKRNSGPSRSRSRSKSRGRSS
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10523
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG