missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TCEB3B Antibody [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30516330 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30516330 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30516330 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338555MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TCEB3B Polyclonal antibody specifically detects TCEB3B in Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TCEB3B
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 110kDa Elongin A, EloA2, Elongin-A2, HsT832, MGC119351, RNA polymerase II transcription factor SIII subunit A2, TCEB3Ltranscription elongation factor (SIII) elongin A2 elongin A2, Transcription elongation factor B polypeptide 3B, transcription elongation factor B polypeptide 3B (elongin A2)
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 534-753 of human TCEB3B (NP_057511.2).,, Sequence:, AQVLRNNPDALSDVGEVPYWVLEPVLEGWRPDQLYRRKKDNHALVRETDELRRNHCFQDFKEEKPQENKTWREQYLRLPDAPEQRLRVMTTNIRSARGNNPNGREAKMICFKSVAKTPYDTSRRQEKSAGDADPENGEIKPASKPAGSSHTPSSQSSSGGGRDSSSSILRWLPEKRANPCLSSSNEHAAPAAKTRKQAAKKVAPLMAKAIRDYKRRFSRR
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51224
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.