Learn More
GRID1 Antibody [DyLight 550], Novus Biologicals Biologicals™
Código de producto. 30514594 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30514594 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30514594 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338495R
Rabbit Polyclonal Antibody
GRID1 Polyclonal antibody specifically detects GRID1 in Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno GRID1
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 550
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen glutamate receptor delta-1 subunit, glutamate receptor, ionotropic, delta 1, KIAA1220GluR delta-1 subunit
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 880-1009 of human GRID1 (NP_060021.1).,, Sequence:, MNSLMDEDIAHKQISPASIELSALEMGGLAPTQTLEPTREYQNTQLSVSTFLPEQSSHGTSRTLSSGPSSNLPLPLSSSATMPSMQCKHRSPNGGLFRQSPVKTPIPMSFQPVPGGVLPEALDTSHGTSI
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuronal Cell Markers, Neurotransmission
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2894
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG