Learn More
TFII-I Antibody [Alexa Fluor« 532], Novus Biologicals Biologicals™
Código de producto. 30514180 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Código de producto. Cantidad
30514180 0.1 mL
1 options
Código de producto. 30514180 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338482AF532
Rabbit Polyclonal Antibody
TFII-I Polyclonal antibody specifically detects TFII-I in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TFII-I
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 532
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BAP-135,135kD, BAP135WBS, Bruton tyrosine kinase-associated protein 135, BTKAP1, DIWS, FLJ38776, FLJ56355, general transcription factor II, i, general transcription factor IIi, general transcription factor II-I, GTFII-I, IB291, SPINBTK-associated protein 135, TFII-ISRF-Phox1-interacting protein, WBSCR6, Williams-Beuren syndrome chromosome region 6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 600-810 of human TFII-I (NP_001157108.1).,, Sequence:, TWFGIPRLERIVRGSNKIKFVVKKPELVISYLPPGMASKINTKALQSPKRPRSPGSNSKVPEIEVTVEGPNNNNPQTSAVRTPTQTNGSNVPFKPRGREFSFEAWNAKITDLKQKVENLFNEKCGEALGLKQAVKVPFALFESFPEDFYVEGLPEGVPFRRPSTFGIPRLEKILRNKAKIKFIIKKPEMFETAIKESTSSKSPPRKINSSP
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2969
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG