missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CHRFAM7A Antibody [Janelia Fluor« 646], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30513957 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30513957 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30513957 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338474JF646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CHRFAM7A Polyclonal antibody specifically detects CHRFAM7A in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CHRFAM7A
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 646
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CHRNA7, CHRNA7 (cholinergic receptor, nicotinic, alpha 7, exons 5-10) and FAM7A (familywith sequence similarity 7A, exons A-E) fusion, CHRNA7 (cholinergic receptor, nicotinic, alpha polypeptide 7, exons 5-10) andFAM7A (family with sequence similarity 7A, exons A-E) fusion, CHRNA7-DR1alpha 7 neuronal nicotinic acetylcholine receptor-FAM7A hybrid, CHRNA7-FAM7A fusion protein, D-10alpha-7 nicotinic cholinergic receptor subunit, MGC120482, MGC120483
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-150 of human CHRFAM7A (NP_647536.1).,, Sequence:, MQKYCIYQHFQFQLLIQHLWIAANCDIADERFDATFHTNVLVNSSGHCQYLPPGIFKSSCYIDVRWFPFDVQHCKLKFGSWSYGGWSLDLQMQEADISGYIPNGEWDLVGIPGKRSERFYECCKEPYPDVTFTVTMRRRTLYYGLNLLIP
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 89832
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.