missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-[4-[1-[4-(3-Chloro-2-hydroxypropoxy)phenyl]-1-methylethyl]phenoxy]-1,2-propanediol, TRC

Código de producto. 30355985
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30355985 5 mg -
30359166 10 mg 10 miligramos
30358331 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30355985 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3152505MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 227947-06-0
Fórmula molecular C21 H27 Cl O5
Peso molecular (g/mol) 394.89
Sinónimo BADGE.H2O.HCl, BADGE.HCl.H2O, 1,2-Propanediol, 3-[4-[1-[4-(3-chloro-2-hydroxypropoxy)phenyl]-1-methylethyl]phenoxy]-, Bisphenol A (3-chloro-2-hydroxypropyl) (2,3-dihydroxypropyl) ether, 3-[4-[1-[4-(3-Chloro-2-hydroxypropoxy)phenyl]-1-methylethyl]phenoxy]-1,2-propanediol
Nombre IUPAC 3-[4-[2-[4-(3-chloro-2-hydroxypropoxy)phenyl]propan-2-yl]phenoxy]propane-1,2-diol
SMILES CC(C)(c1ccc(OCC(O)CO)cc1)c2ccc(OCC(O)CCl)cc2

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Bisphenol A (3-chloro-2-hydroxypropyl) (2,3-dihydroxypropyl) Ether
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H27ClO5/c1-21(2,15-3-7-19(8-4-15)26-13-17(24)11-22)16-5-9-20(10-6-16)27-14-18(25)12-23/h3-10,17-18,23-25H,11-14H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.1547
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.