Learn More
3M™ Paquete de cargador de batería de 3 estaciones solo para Versaflo™
Código de producto. 18881114 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
TR-300+ PAPR, TR-342-3
TR-600, TR-800, TR-642-3
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
18881114 TR-600, TR-800, TR-642-3 cada uno
18849174 TR-300+ PAPR, TR-342-3 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18881114 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100342637
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1005.00€
    842.64€ / paquete de 1
    Ahorro 162.36€
    16% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Cargue sus respiradores de aire motorizados con cargadores de batería compatibles diseñados para un rendimiento eficiente y confiable.
  • Diseñado para 3M™ Respiradores de aire motorizados
  • El indicador LED visual muestra claramente el estado de carga
  • Disponible en configuraciones de una sola estación y de varias estaciones.
  • Mantiene su respirador encendido y listo para usar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro
Desechables Reutilizables
Tipo de producto Cargador de batería
Modelo TR-600, TR-800, TR-642-3