Learn More
3-Piperidin-1-ilpiridin-2-carbonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10566314
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10566314 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10566314 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC37616DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Piperidin-1-ylpyridine-2-carbonitrile
CAS 780802-33-7
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C11H13N3
Número MDL MFCD08690241
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-piperidin-1-yl pyridine-2-carbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile,3-1-piperidinyl, 3-piperidylpyridine-2-carbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile, 3-1-piperidinyl, 3,4,5,6-tetrahydro-2h-1,3' bipyridinyl-2'-carbonitrile
Clave InChI IUXFRKMLWJPBRT-UHFFFAOYSA-N
SMILES N#CC1=C(C=CC=N1)N1CCCCC1
Nombre IUPAC 3-piperidin-1-ilpiridin-2-carbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 187.25
PubChem CID 23016570
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.24
Porcentaje de pureza 97%