Learn More
3-Feniltolueno, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10036303 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10036303 5 g Frasco de vidrio 5 g
10003620 1 g Frasco de vidrio 1 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10036303 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 309840050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 643-93-6 | C13H12 | 168.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 643-93-6
Fórmula molecular C13H12
Peso molecular (g/mol) 168.24
Número MDL MFCD00008533
Clave InChI NPDIDUXTRAITDE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylbiphenyl, 3-phenyltoluene, 3-methyl-1,1'biphenyl, 1,1'-biphenyl, 3-methyl, 3-methyl-1,1'-biphenyl, biphenyl, 3-methyl, unii-kfp6eo4j6p, kfp6eo4j6p, 1-methyl-3-phenyl-benzene, 3-methyl-biphenyl
PubChem CID 12564
Nombre IUPAC 1-metil-3-fenilbenceno
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Phenyltoluene
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 4°C to 5°C
Color Amarillo
Densidad 1.0100g/mL
Punto de ebullición 272°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5C6H4CH3
Índice de refracción 1.6010 to 1.605
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.24
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.