Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Phenyltoluene |
| % mín. CAS | 94.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 4°C to 5°C |
| Color | Amarillo |
| Densidad | 1.0100g/mL |
| Punto de ebullición | 272°C |
| Temperatura de inflamación | >110°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 94% min. (GC) |
| Mostrar más |