Learn More
3-Fenil-1-propino, 97 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Description
3-Phenyl-1-propyne is used as a starting material in the synthesis of 4-phenyl-2-butyn-1-ol. It is also used in the preparation of beta-hydroxytriazoles and indoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 3-fenil-1-propino se utiliza como material de partida en la síntesis del 4-fenil-2-butin-1-ol. También se utiliza en la preparación de beta-hidroxitriazoles e indoles.
Notas
Incompatible con ácidos y bases.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-Phenyl-1-propyne |
| Nombre de nota | stabilized |
| Densidad | 0.934 |
| Punto de ebullición | 75°C (20 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 52°C (126°F) |
| Fórmula lineal | C6H5CH2C≡CH |
| Índice de refracción | 1.526 |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN3295 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.16 |
| Show More |