Learn More
3-Fenil-1-propino, 97 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15450388
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15450388 5 g 5 g
15460388 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15450388 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53500.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10147-11-2 | C9H8 | 116.163 g/mol
3-Phenyl-1-propyne is used as a starting material in the synthesis of 4-phenyl-2-butyn-1-ol. It is also used in the preparation of beta-hydroxytriazoles and indoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-fenil-1-propino se utiliza como material de partida en la síntesis del 4-fenil-2-butin-1-ol. También se utiliza en la preparación de beta-hidroxitriazoles e indoles.
Notas
Incompatible con ácidos y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10147-11-2
Fórmula molecular C9H8
Peso molecular (g/mol) 116.163
Número MDL MFCD00134431
Clave InChI NGKSKVYWPINGLI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-phenyl-1-propyne, 2-propynyl benzene, benzylacetylene, prop-2-yn-1-ylbenzene, benzene, 2-propynyl, propargylbenzol, propargylbenzene, benzyl acetylene, 3-phenyl-propyne, 3-phenyl-1-propyn
PubChem CID 575753
Nombre IUPAC prop-2-inilbenceno
SMILES C#CCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Phenyl-1-propyne
Nombre de nota stabilized
Densidad 0.934
Punto de ebullición 75°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación 52°C (126°F)
Fórmula lineal C6H5CH2C≡CH
Índice de refracción 1.526
Cantidad 5 g
Número UN UN3295
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Phenyl-1-propyne
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Phenyl-1-propyne