Learn More
3-Penten-1-yne (mezcla de cis/trans), TRC
Código de producto. 30178935
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30178935 100 mg 100 miligramos
30178919 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30178935 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP227430100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2206-23-7
Fórmula molecular C5H6
Peso molecular (g/mol) 66.1
Sinónimo 2-Penten-4-yne, Propenylacetylene;
Nombre IUPAC (E)-pent-3-en-1-yne
SMILES CC(=O)N[C@@H](C)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Penten-1-yne (Mixture of cis/trans)
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6/c1-3-5-4-2/h1,4-5H,2H3/b5-4+
Formula Weight (peso de la fórmula) 66.047