Learn More
Ácido 3-O-Etil-L-ascórbico, TRC
Código de producto. 30377971
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30377971 100 mg
30375961 50 mg
30385123 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30377971 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE922013100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86404-04-8
Fórmula molecular C8H12O6
Peso molecular (g/mol) 204.18
SMILES CCOC1=C(O)C(=O)O[C@@H]1[C@@H](O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-O-Ethyl-L-ascorbic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12O6/c1-2-13-7-5(11)8(12)14-6(7)4(10)3-9/h4,6,9-11H,2-3H2,1H3/t4-,6+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.0634
Porcentaje de pureza >95%