Descripción
- Diseñado para un funcionamiento suave y un rendimiento duradero.
- Esta pieza de repuesto garantiza un control preciso y resultados consistentes.
- Restaura la precisión de tu Eppendorf Pipeta mecánica con repuesto original para pistón desgastado o dañado
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con | Pipetas |
| Material | Termoplástico |
| Tipo | Pistón |
| Volumen (métrico) | 2.5 μL |
| Para utilizar con (equipo) | Puntas de pipeta |
| Cantidad | 1 Pk. |
| Garantía | 10 μL |
| Anchura (imperial) | 200 μL |
| Anchura (métrico) | 300 μL |
| Peso (imperial) | 20 μL |
| Mostrar más |