Learn More
Eppendorf™ Anillo de bloqueo para pipetas monocanal Research 3 Neo
Código de producto. 30689631 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Clip de bloqueo
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
30689631 Clip de bloqueo paquete de 5
1 options
Código de producto. 30689631 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 3102637000
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Úselo para desactivar la función de cono de punta con resorte en Eppendorf pipetas monocanal
  • Diseñado para Eppendorf pipetas monocanal
  • Ideal cuando se utilizan puntas de pipeta de terceros
  • Ayuda a desactivar la función de cono de punta con resorte
  • Garantiza una fijación segura de la punta y un pipeteo preciso.
  • Incluye 3 anillos de bloqueo para pipetas monocanal Neo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con Pipetas
Material Polipropileno
Tipo Clip de bloqueo
Para utilizar con (equipo) Pipetas monocanal de referencia 2 de Research plus
Cantidad 1 Pk.