Learn More
Eppendorf™ Pipetas monocanal Research 3 Neo con funda eyectora
Código de producto. 30689739 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
2.5 μL
10 μl
20 μl
100 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
2 mL
5 mL
10 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
30689739 300 μl cada uno
30689612 2.5 μL cada uno
30689602 10 μl cada uno
30689642 20 μl cada uno
30689641 100 μl cada uno
30689679 200 μl cada uno
30689697 1000 μl cada uno
30689618 2 mL cada uno
30689728 5 mL cada uno
30689682 10 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 30689739 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 3102630006
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
Los manguitos eyectores permiten una expulsión de la punta fácil y eficiente
  • Los manguitos eyectores permiten una expulsión de la punta fácil y eficiente
  • Estos originales Eppendorf Las piezas de repuesto están diseñadas para reemplazar los manguitos eyectores de Eppendorf Research™ 3 neo pipetas
  • Disponible en varios códigos de colores con soporte de expulsión.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con Pipetas
Material Polipropileno
Tipo Manguito del expulsor
Volumen (métrico) 300 μl
Para utilizar con (equipo) Puntas de pipeta
Cantidad 1 Pk.