Descripción
- Los manguitos eyectores permiten una expulsión fácil y eficiente de las puntas
- Estos originales Eppendorf Las piezas de repuesto están diseñadas para reemplazar las vainas eyectoras de Eppendorf Research™ 3 neo pipetas
- Disponible en varios códigos de color con soporte de eyección
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con | Pipetas |
| Material | Polipropileno |
| Tipo | Manguito del expulsor |
| Volumen (métrico) | 5 mL |
| Para utilizar con (equipo) | Puntas de pipeta |
| Cantidad | 1 Pk. |