Descripción
- Los manguitos eyectores permiten una expulsión de la punta fácil y eficiente
- Estos originales Eppendorf Las piezas de repuesto están diseñadas para reemplazar los manguitos eyectores de Eppendorf Research™ 3 neo pipetas
- Disponible en varios códigos de colores con soporte de expulsión.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con | Pipetas |
| Material | Polipropileno |
| Tipo | Manguito del expulsor |
| Volumen (métrico) | 2.5 μL |
| Para utilizar con (equipo) | Puntas de pipeta |
| Cantidad | 1 Pk. |