Learn More
Eppendorf™ Pipetas monocanal Research 3 Neo, pipeta básica de intercambio
Tienda Eppendorf ProductosDescripción
- Pipeta mecánica de colchón de aire con funcionamiento mediante 2 botones
- Configuraciones personalizables para un pipeteo fácil, ergonómico y confiable
- Diseño ergonómico según la Eppendorf PhysioCare Concept™ Equilibrado, orgánico, ligero y con bajas fuerzas de pipeteo.
- Los conos de punta con resorte reducen las fuerzas de fijación y expulsión de la punta, minimizando el riesgo de lesiones por tensión.
- Ajuste temporal para aumentar la precisión para varios tipos de líquidos, geometrías de punta o altitud sin alterar permanentemente la calibración de fábrica
- Opciones de etiquetado y marcado extraíbles con anillos de marcado de pipetas ColorTag (se venden por separado)
- La esterilizabilidad total en autoclave, la alta resistencia a los rayos UV y a los productos químicos, junto con el fácil desmontaje y montaje, facilitan un uso versátil y una descontaminación y limpieza sin esfuerzo.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 8655 |
| Puntas compatibles | epT.I.P.S.™ |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Azul |
| Desechables | Reutilizables |
| Para utilizar con | Puntas de pipeta |
| Tipo de agarre | Ergonómico |
| Material | Polipropileno |
| Número de canales | 1 |
| Línea de productos | Investigación |
| Mostrar más |