Learn More
Eppendorf Research™ 3 neo Pipetas de canal único
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30689663 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,25 a 5 mL
0,5 a 10 mL
5 a 100 μL
De 0,1 a 2 ml
De 0,1 a 2,5 μl
De 0,5 to 10 μl
De 1 a 20 μl
De 10 a 200 μl
De 15 a 300 μl
De 50 a 1000 μL
Color:
Amarillo
Azul
Gris claro
Gris medio
Gris oscuro
Naranja
Rojo
Turquesa
Violeta
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Color Tamaño de la unidad
30689663 0,5 a 10 mL Turquesa cada uno
30689708 De 0,1 a 2,5 μl Gris oscuro cada uno
30689698 De 0,5 to 10 μl Gris medio cada uno
30689613 De 1 a 20 μl Gris claro cada uno
30689650 5 a 100 μL Amarillo cada uno
30689722 De 10 a 200 μl Amarillo cada uno
30689736 De 15 a 300 μl Naranja cada uno
30689672 De 50 a 1000 μL Azul cada uno
30689741 De 0,1 a 2 ml Rojo cada uno
30689712 0,25 a 5 mL Violeta cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 30689663 Proveedor Eppendorf N.º de proveedor 3174000011
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 23-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Experimente el pipeteo manual de última generación: Aumente la eficiencia con la selección de volumen ''rápida'' o benefíciese del ajuste con una sola mano en el modo ''fácil''. Mejore su reproducibilidad con un bloqueo de volumen y ajustes temporales para diferentes flujos de trabajo. Disfrute de la comodidad ergonómica con un botón corto y pocas fuerzas.
  • Pipeta mecánica con colchón de aire con funcionamiento de 2 botones (un elemento operativo para ajuste de volumen/pipeteo y otro para expulsión de la punta) y configuraciones personalizables para un pipeteo fácil, ergonómico y confiable.
  • Rendimiento de pipeteo más allá ISO Requisitos 8655 cuando se utiliza con el original Eppendorf™ puntas de pipeta
  • Diseño ergonómico según la Eppendorf PhysioCare Concept™ Equilibrado, orgánico, ligero y con bajas fuerzas de pipeteo.
  • Los conos de punta con resorte reducen las fuerzas de fijación y expulsión de la punta, minimizando el riesgo de lesiones por tensión.
  • Ajuste temporal para aumentar la precisión para varios tipos de líquidos, geometrías de punta o altitud sin alterar permanentemente la calibración de fábrica
  • Opciones de etiquetado y marcado extraíbles con anillos de marcado de pipetas ColorTag que se venden por separado
  • La esterilizabilidad total en autoclave, la alta resistencia a los rayos UV y a los productos químicos, junto con el fácil desmontaje y montaje, facilitan un uso versátil y una descontaminación y limpieza sin esfuerzo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 8655, ACT (EE.UU.) Etiqueta
Puntas compatibles epT.I.P.S.™
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Turquesa
Desechables Reutilizables
Para utilizar con Puntas de pipeta
Tipo de agarre Ergonómico
Material Polipropileno
Número de canales 1
Línea de productos Investigación
Programable No
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeta monocanal ajustable
Volumen (métrico) 0,5 a 10 mL
Estilo de dedo Ergonómico
Para utilizar con (equipo) Punta de pipeta de 10 ml
Incluye herramienta de ajuste, grasa para pipetas, filtro de protección
Cantidad 1 Pk.
Garantía 24 meses
Longitud (métrico) 243 mm
Peso (métrico) 112 g