Descripción
- El Eppendorf El sistema portapipetas almacena todos los dispositivos mecánicos y electrónicos actuales. Eppendorf pipetas y la mayoría de sus predecesoras
- Carrusel de pipetas 2, blanco Soporte giratorio con 6 soportes para Eppendorf Research™ 3 neo pipetas
- Carruseles y soportes con portapipetas intercambiables y carcasas de carga, sin necesidad de herramientas
- Las patas de goma grandes protegen los carruseles y soportes de los líquidos derramados sobre la superficie de la mesa.
- Pictogramas en todos los cargadores y portapipetas para una asignación clara en el laboratorio
- Ahorre valioso espacio en su banco con el Eppendorf Sistema de portapipetas
- Con espacio para hasta seis pipetas monocanal o multicanal, puede almacenar fácilmente todas sus Eppendorf pipetas y dispensadores múltiples al alcance de la mano
- Nuestros carruseles flexibles, soportes y dispositivos de montaje en pared se adaptan a todos los modelos actuales. Eppendorf instrumentos manuales de manipulación de líquidos, así como la mayoría de sus predecesores
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco |
| Admite | Pipeta manual |
| Material | Policarbonato |
| Posiciones | 1 |
| Forma | Rectangulares |
| Apilables | N.º |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (equipo) | 3 Neo |
| Cantidad | 1 unidad |
| Mostrar más |