Learn More
Eppendorf™ Sello de ajuste de fábrica de Neo Research 3
Código de producto. 30689666 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Sello protector
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
30689666 Sello protector paquete de 10
1 options
Código de producto. 30689666 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 3102603001
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28037
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 14-10-2026
Sello de ajuste de fábrica para Eppendorf Research™ 3 neo
  • Sello de ajuste de fábrica diseñado específicamente para Eppendorf Research™ 3 pipetas Neo
  • Fabricado con polipropileno de alta calidad para mayor durabilidad y resistencia química.
  • Actúa como sello protector durante la calibración de fábrica o los ajustes de la pipeta.
  • Garantiza la evidencia de manipulación y mantiene la integridad del instrumento.
  • Ideal para mantener la precisión y el cumplimiento en entornos de laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con Pipetas
Material Polipropileno
Tipo Sello protector
Para utilizar con (equipo) 3 Neo, Sello de ajuste
Cantidad 1 Pk.