Learn More
Eppendorf™ Herramienta de ajuste Research 3 Neo
Product Code. 30689609 Shop All Eppendorf Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Tipo:
Herramienta de ajuste de pipetas
missing translation for 'unitSize':
paquete de 5
Product Code. Tipo missing translation for 'unitSize'
30689609 Herramienta de ajuste de pipetas paquete de 5
1 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30689609 missing translation for 'mfr' Eppendorf™ missing translation for 'supplierNo' 3102690000
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28037
View all promotions
Fecha estimada de envoi: 14-10-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Utilice la herramienta de ajuste para cambiar la configuración de fábrica o temporal en Eppendorf Research 3 neo pipetas.
  • Ajusta la configuración de fábrica o temporal en Eppendorf Research™ más y 3 neo pipetas
  • Esencial para una calibración precisa y la optimización del rendimiento.
  • Original Eppendorf La pieza de repuesto garantiza compatibilidad y fiabilidad.
  • Reemplazo ideal si se pierde la herramienta del embalaje original.
  • Incluye 3 herramientas de ajuste Neo por juego
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Para utilizar con Pipetas
Material Polipropileno
Tipo Herramienta de ajuste de pipetas
Para utilizar con (equipo) 3 Neo
Cantidad 1 Pk.