Learn More
Ácido 3-(N-Metil-N-pentilamino)propiónico Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30136613
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136613 10 g 10 g
30136576 5 g 5 g
30006173 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136613 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32587610G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 625120-81-2
Fórmula molecular C9 H19 N O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 209.71
Sinónimo β-Alanine, N-methyl-N-pentyl-, hydrochloride (1:1), β-Alanine, N-methyl-N-pentyl-, hydrochloride (9CI), Ibanic acid hydrochloride, N-Methyl-N-pentyl-β-alanine hydrochloride, 3-(N-Methyl-N-pentylamino)propionic Acid hydrochloride, Ibandronate Sodium Monohydrate Imp. A (EP)
Nombre IUPAC ácido 3-[metil(pentil)amino]propanoico; Cloruro
SMILES Cl.CCCCCN(C)CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[Methyl(pentyl)amino]propanoic Acid Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H19NO2.ClH/c1-3-4-5-7-10(2)8-6-9(11)12;/h3-8H2,1-2H3,(H,11,12);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.1183
Porcentaje de pureza >95%