Learn More
Ácido 3-metilsulfonilbenzoico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10667961 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10667961 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
1 options
Código de producto. 10667961 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 424860025
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 3-Methylsulphonylbenzoic acid
Nombre de nota 95%
CAS 5345-27-7
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 230°C to 238°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H8O4S
Fórmula lineal SO2CH3C6H4COOH
Número MDL MFCD00216488
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 3-methylsulfonyl benzoic acid, 3-methylsulphonyl benzoic acid, 3-methylsulphonylbenzoic acid, 3-methanesulfonylbenzoic acid, 3-methanesulfonyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-methylsulfonyl, 3-mesylbenzoic acid, pubchem10870, acmc-1auq1
Clave InChI KUTBMATZUQWFSR-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=CC(=C1)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 3-metilsulfonilbenzoico
Peso molecular (g/mol) 200.22
PubChem CID 220380
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.22
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RU– Solo para uso en investigación
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.